Tisk…
4-Hydroxyphthalic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
412130050 412130250
ACRO412130050EA 3440 CZK
ACRO412130050 ACRO412130250
4-Hydroxyphthalic acid 98%
4-Hydroxyphthalic acid
Vzorec: C₈H₆O₅
MW: 182,13 g/mol
Bod varu: 386 °C (1013 hPa)
Bod tání: 191…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013984
CAS číslo: 610-35-5
EINECS: 210-221-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %