4-Aminophthalic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03333.03
L03333.06
L03333.03EA
2020
CZK
L03333.03
L03333.06
4-Aminophthalic acid 98%
4-Aminophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5434-21-9
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₇NO₄ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013985 CAS číslo: 5434-21-9 EINECS: 226-596-4 |