Tisk…
3-Aminophthalic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
375750010 375750050
ACRO375750010EA 1980 CZK
ACRO375750010 ACRO375750050
3-Aminophthalic acid 95%
3-Aminophthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Bod tání: 170…180 °C
CAS číslo: 5434-20-8
EINECS: 226-595-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %