Phthalide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Isobenzofuran-1(3H)-one
MQ100
P39605-100G
P39605-500G
SIALP39605-100GEA
2250
CZK
SIALP39605-100G
SIALP39605-500G
Phthalide, Sigma-Aldrich®
Phthalide
Vzorec:
C₈H₆O₂ MW: 134.13 Bod varu: 290 Bod tání: 73 Hustota: 1.1 g/cm³ (30 °C) |
MDL Number:
MFCD00005906 CAS číslo: 87-41-2 EINECS: 201-744-0 |