Tisk…
Phthalide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Isobenzofuran-1(3H)-one
131090050 131091000 131095000
ACRO131090050EA 758 CZK
ACRO131090050 ACRO131091000 ACRO131095000
Phthalide 99%
Phthalide
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134.13
Bod varu: 290
Bod tání: 70…73 °C
Bod vzplanutí: 152 °C
MDL Number: MFCD00005906
CAS číslo: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.05
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %