Phthalide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Isobenzofuran-1(3H)-one
A15516.22
A15516.36
A15516.22EA
1140
CZK
A15516.22
A15516.36
Phthalide ≥98%
Phthalide
Purity: 98+%
CAS No.: 87-41-2
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 72-75°
Boiling Point: 289-291°
Beilstein Reference: 114632
MDL No.: MFCD00005906
Vzorec:
C₈H₆O₂ MW: 134.13 Bod varu: 289…291 °C Bod tání: 72…75 °C Hustota: 1.1 Bod vzplanutí: 152 °C (305 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005906 CAS číslo: 87-41-2 EINECS: 201-744-0 |