Tisk…
Alizarin complexone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Alizarin-3-methyliminodiacetic acid, 2,2'-(((3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl)azanediyl)diacetic acid, 3,4-dihydroxyanthraquinon-2-ylmethyliminodi(acetic acid), Alizarine-3-methylamine-N,N-diacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
A3882-10G A3882-1G A3882-5G
SIALA3882-10GEA 40040 CZK
SIALA3882-10G SIALA3882-1G SIALA3882-5G
Alizarin complexone, Sigma-Aldrich®
Alizarin complexone
Vzorec: C₁₉H₁₅NO₈
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001202
CAS číslo: 3952-78-1
EINECS: 223-544-2