Tisk…
Thymolphthalein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
MQ200
114553-10G 114553-50G
SIAL114553-10GEA 2200 CZK
SIAL114553-10G SIAL114553-50G
Thymolphthalein, Sigma-Aldrich®
Thymolphthalein
Vzorec: C₂₈H₃₀O₄
MW: 430.54
Bod tání: 253
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005909
CAS číslo: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542