Tisk…
Thymolphthalein, pure indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
151460100 151460500 151462500
ACRO151460100EA 1910 CZK
ACRO151460100 ACRO151460500 ACRO151462500
Thymolphthalein, pure indicator
Thymolphthalein
Vzorec: C₂₈H₃₀O₄
Bod tání: 251…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005909
CAS číslo: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Visual transition interval from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)