Thymolphthalein, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
89360-10G
89360-50G
SUPL89360-10GEA
2700
CZK
SUPL89360-10G
SUPL89360-50G
Thymolphthalein, Supelco®
Thymolphthalein
Vzorec:
C₂₈H₃₀O₄ MW: 430.54 Bod tání: 253 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005909 CAS číslo: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Merck Index: 12,09542 |