Tisk…
Alizarine 97%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Alizarin, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxyanthraquinone
153690250 153691000 153695000 153690025
ACRO153690250EA 1580 CZK
ACRO153690250 ACRO153691000 ACRO153695000 ACRO153690025
Alizarine 97%, pure
Alizarine
Vzorec: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Bod varu: 430 °C (1013 hPa)
Bod tání: 287…289 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001201
CAS číslo: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 13,00246
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 %