Tisk…
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18804.0100 8.18804.0500
8.18804.0100EA 1700 CZK
8.18804.0100 8.18804.0500
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoacetate
Vzorec: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15
Bod varu: 109
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008477
CAS číslo: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 120.14 g/mol
Boiling Point 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3859 (25 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)