Tisk…
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
237876-100ML 237876-500ML
SIAL237876-100MLEA 1690 CZK
SIAL237876-100ML SIAL237876-500ML
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoacetate
Vzorec: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15
Bod varu: 109
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 15
MDL Number: MFCD00008477
CAS číslo: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3 II