Tisk…
Trimethyl orthoacetate 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
218181000 218185000
ACRO218181000EA 2140 CZK
ACRO218181000 ACRO218185000
Trimethyl orthoacetate 98+%
Trimethyl orthoacetate
Vzorec: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Bod varu: 109 °C (1013 hPa)
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 16 °C
MDL Number: MFCD00008477
CAS číslo: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %