Tisk…
Triethyl orthopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
T60607-100ML T60607-500ML
SIALT60607-100MLEA 1780 CZK
SIALT60607-100ML SIALT60607-500ML
Triethyl orthopropionate, Sigma-Aldrich®
Triethyl orthopropionate
Vzorec: C₉H₂₀O₃
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 0,8876 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009226
CAS číslo: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3272
ADR: 3,III