Triethyl orthoacetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,1,1-Triethoxyethane
L06004.AE
L06004.AP
L06004.0F
L06004.AEEA
1070
CZK
L06004.AE
L06004.AP
L06004.0F
Triethyl orthoacetate ≥98%
Triethyl orthoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 78-39-7
Molecular Formula: CH3C(OCH2CH3)3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.3970
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 506201
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009223
Vzorec:
C₈H₁₈O₃ MW: 162,23 g/mol Bod varu: 142…143 °C Hustota: 0,887 Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009223 CAS číslo: 78-39-7 EINECS: 201-112-4 ADR: 3,III |