Tisk…
Triethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,1,1-Triethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
T60402-100ML T60402-2L T60402-500ML
SIALT60402-100MLEA 1200 CZK
SIALT60402-100ML SIALT60402-2L SIALT60402-500ML
Triethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Triethyl orthoacetate
Vzorec: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Bod varu: 142 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
MDL Number: MFCD00009223
CAS číslo: 78-39-7
EINECS: 201-112-4