Tisk…
Triethyl orthoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1-Triethoxyethane
139651000 139655000 139650025
ACRO139651000EA 1270 CZK
ACRO139651000 ACRO139655000 ACRO139650025
Triethyl orthoacetate 97%
Triethyl orthoacetate
Vzorec: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Bod varu: 142 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,885 g/cm³
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009223
CAS číslo: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %