Tisk…
Triethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,1,1-Triethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
75580-100ML 75580-500ML
SIAL75580-100MLEA 1280 CZK
SIAL75580-100ML SIAL75580-500ML
Triethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Triethyl orthoacetate
Vzorec: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Bod varu: 142 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
MDL Number: MFCD00009223
CAS číslo: 78-39-7
EINECS: 201-112-4