Tisk…
Světlezelená SF žlutavá, pure, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
229770100 229771000
ACRO229770100EA 3150 CZK
ACRO229770100 ACRO229771000
Světlezelená SF žlutavá, pure, high purity biological stain
Světlezelená SF žlutavá
Vzorec: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012121
CAS číslo: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 % (1 g, 110°C, 2 h)
UV Lambda max 629 to 634 nm (H2O, 5 mg/l, 1 cm)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.16
Titration ≥60 % (As is)