Tisk…
Světlezelená SF žlutavá
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dihydrogen (ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]-p'-sulphonatobenzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](m-sulphonatobenzyl)ammonium disodium salt, Acid Green 5, Light Green 2G, S or 2GN, CI 42095, Sodium 3-((-ethyl(-4-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-sulphonatophenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)ammonio)methyl)benzenesulphonate, Food Green n°2, Acid Green F, Fast acid Green N, CN DcL-30
B23330.09 B23330.18
B23330.09EA 1370 CZK
B23330.09 B23330.18
Světlezelená SF žlutavá
Světlezelená SF žlutavá
CAS No.: 5141-20-8 Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3 Formula Weight: 792.86 Melting Point: ca 288° dec. Beilstein Reference: 5717828 Merck Reference: 14,5485 MDL No.: MFCD00012121
Vzorec: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
MW: 792.86
Bod tání: ∼ 288 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012121
CAS číslo: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506