Tisk…
2,6-Dimethyl-4-heptanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Diisobutylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
541486-1L 541486-250ML
SIAL541486-1LEA 5620 CZK
SIAL541486-1L SIAL541486-250ML
2,6-Dimethyl-4-heptanol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Vzorec: C₉H₂₀O
MW: 144.26
Bod varu: 173
Bod tání: –65 °C
Hustota: 0.8237 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008944
CAS číslo: 108-82-7
EINECS: 203-619-6