Tisk…
α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranoside 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
132590250 132591000 132590050
ACRO132590250EA 7800 CZK
ACRO132590250 ACRO132591000 ACRO132590050
α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranoside 99+%
α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₃H₁₈O₇
Bod tání: 197…200 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006590
CAS číslo: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Merck Index: 12,08476
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -59.5° to -63.5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)