Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)glycerol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
N1143-1G N1143-5G
SIALN1143-1GEA 4970 CZK
SIALN1143-1G SIALN1143-5G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol, Sigma-Aldrich®
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Vzorec: C₉H₁₁NO₅
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00017037
CAS číslo: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9