2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
B20485.03
B20485.06
B20485.14
B20485.03EA
1390
CZK
B20485.03
B20485.06
B20485.14
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 146070-34-0
Molecular Formula: C8H3F4N
Formula Weight: 189.11
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 8313354
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00061279
Vzorec:
C₈H₃F₄N MW: 189.11 Bod varu: 178…180 °C Hustota: 1.358 Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061279 CAS číslo: 146070-34-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |