Tisk…
3,4'-Dichloropropiophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13311.09 A13311.18
A13311.09EA 1910 CZK
A13311.09 A13311.18
3,4'-Dichloropropiophenone ≥97%
3,4'-Dichloropropiophenone
Purity: 97% CAS No.: 3946-29-0 Molecular Formula: C9H8Cl2O Formula Weight: 203.07 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 135-137°/0.6mm Beilstein Reference: 1866915 MDL No.: MFCD00000992
Vzorec: C₉H₈Cl₂O
Bod varu: 135…137 °C (0,6 mmHg)
Bod tání: 51 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00000992
CAS číslo: 3946-29-0
EINECS: 223-537-4