Tisk…
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Dodavatel: PanReac AppliChem
A0878.0025 A0878.0100
A0878.0025EA 4000 CZK
A0878.0025 A0878.0100
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Vzorec: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Bod tání: 240…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004291
CAS číslo: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560