Tisk…
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
409910250 409911000 409915000
ACRO409910250EA 3760 CZK
ACRO409910250 ACRO409911000 ACRO409915000
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid) 98%
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Vzorec: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380.35
Bod tání: 240…245 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004291
CAS číslo: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥98.0 %