Tisk…
Methyl blue, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: C.I. 42780
229660250 229661000
ACRO229660250EA 2410 CZK
ACRO229660250 ACRO229661000
Methyl blue, high purity biological stain
Methyl blue
Vzorec: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 799.81
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058509
CAS číslo: 28983-56-4
EINECS: 249-113-9
Merck Index: 13,06055
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
UV Lambda max 594 to 610 nm (in 0.005M HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.09