Tisk…
Hydroxid sodný 0.005 mol/l (0.005 N) in methanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081405
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
87937.180EA 1782 CZK
87937.180
Hydroxid sodný 0.005 mol/l (0.005 N) in methanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081405
Hydroxid sodný
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II