Tisk…
Titanium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
481033-10G 481033-50G
SIAL481033-10GEA 2780 CZK
SIAL481033-10G SIAL481033-50G
Titanium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) oxide
Vzorec: O₃Ti₂
MW: 143.76
Bod tání: 1900
Hustota: 4.49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036278
CAS číslo: 1344-54-3
EINECS: 215-697-9