Tisk…
Dusičnan stříbrný in pyridine Reag. Ph. Eur. 1078304
Dodavatel: VWR Chemicals
87926.180EA 5700 CZK
87926.180
Dusičnan stříbrný in pyridine Reag. Ph. Eur. 1078304
Dusičnan stříbrný
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg