Tisk…
Chlorid sodný 0,85% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S0817-1GA S0817-5GA
SIALS0817-1GAEA 2470 CZK
SIALS0817-1GA SIALS0817-5GA
Chlorid sodný 0,85% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3