Tisk…
Celite® Hyflo® Super Cel, filtrační pomůcka
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
B22658.0EEA 3920 CZK
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
Celite® Hyflo® Super Cel, filtrační pomůcka
Celite® Hyflo® Super Cel, filtrační pomůcka
CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4973 MDL No.: MFCD00132803
Bod varu: 2200
Bod tání: 1710
Hustota: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 68855-54-9
EINECS: 319-127-6
Merck Index: 14,4973