Tisk…
Celite® 545, filtrační pomůcka
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Varování
Synonyms: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
815560.1 815560.5
MANA815560.1EA 1080 CZK
MANA815560.1 MANA815560.5
Celite® 545, filtrační pomůcka
Celite® 545, filtrační pomůcka
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0