Tisk…
Celite® 535, filtrační pomůcka
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Varování
815550.1 815550.5
MANA815550.1EA 908 CZK
MANA815550.1 MANA815550.5
Celite® 535, filtrační pomůcka
Celite® 535, filtrační pomůcka
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 68855-54-9