Tisk…
Celite® 503, filtrační pomůcka
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Varování
815540.1 815540.5
MANA815540.1EA 1190 CZK
MANA815540.1 MANA815540.5
Celite® 503, filtrační pomůcka
Celite® 503, filtrační pomůcka
Vzorec: O₂Si
CAS číslo: 68855-54-9