Tisk…
thiokyanatan draselný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Potassium rhodanide
38140-1EA 38140-6X1EA
38140-1EAEA 1480 CZK
38140-1EA 38140-6X1EA
thiokyanatan draselný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN volumetric solution, Fluka™
thiokyanatan draselný
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002