1-Iodoperfluoropropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Perfluoropropyl iodide, Heptafluoro-1-iodopropane, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-iodopropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
P10402-25G
P10402-5G
SIALP10402-25GEA
9410
CZK
SIALP10402-25G
SIALP10402-5G
1-Iodoperfluoropropane, Sigma-Aldrich®
1-Iodoperfluoropropane
Vzorec:
C₃F₇I MW: 295,93 g/mol Bod varu: 41 °C (1013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 2,1306 g/cm³ (0 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001061 CAS číslo: 754-34-7 EINECS: 212-045-5 |