Dimethoxy(dimethyl)silane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 1112-39-6
Molecular Formula: C4H12O2Si
Formula Weight: 120.22
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.3710
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 1733694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00025691
Vzorec:
C₄H₁₂O₂Si Bod varu: 81…82 °C Bod tání: –80 °C Hustota: 0,867 Bod vzplanutí: –8 °C (17 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025691 CAS číslo: 1112-39-6 EINECS: 214-189-4 UN: 1993 ADR: 3,II |