Tisk…
Diethoxy(dimethyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dimethyldiethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
40120-100ML 40120-500ML
SIAL40120-100MLEA 2370 CZK
SIAL40120-100ML SIAL40120-500ML
Diethoxy(dimethyl)silane, Sigma-Aldrich®
Diethoxy(dimethyl)silane
Vzorec: C₆H₁₆O₂Si
MW: 148,28 g/mol
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Bod tání: –87 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009068
CAS číslo: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II