Tisk…
Diethoxy(dimethyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dimethyldiethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ100
175595-500ML 175595-100ML
SIAL175595-500MLEA 7990 CZK
SIAL175595-500ML SIAL175595-100ML
Diethoxy(dimethyl)silane, Sigma-Aldrich®
Diethoxy(dimethyl)silane
Vzorec: C₆H₁₆O₂Si
MW: 148.28
Bod varu: 114
Bod tání: –87 °C
Hustota: 0.853 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009068
CAS číslo: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3 II