Tisk…
Diethoxy(dimethyl)silane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethyldiethoxysilane
174635000 174631000
ACRO174635000EA 5700 CZK
ACRO174635000 ACRO174631000
Diethoxy(dimethyl)silane 97%
Diethoxy(dimethyl)silane
Vzorec: C₆H₁₆O₂Si
MW: 148.28
Bod varu: 114
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009068
CAS číslo: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %