Tisk…
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
305080050 305080250
ACRO305080050EA 4380 CZK
ACRO305080050 ACRO305080250
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₈H₁₀O₄
MW: 170.16
Bod varu: 95 °C (.1 mmHg)
Hustota: 1.15 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001333
CAS číslo: 5231-87-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %