Tisk…
Coomassie Brilliant Blue G-250, Proteomics Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
M140-10GEA 2720 CZK
M140-10G M140-25G
Coomassie Brilliant Blue G-250, Proteomics Grade
Coomassie Brilliant Blue G-250
Vzorec: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Hustota: >1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078482
CAS číslo: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Em (595 nm, Water) >36300
Protease none detected
Protein Staining Pass
Appearance Blue to red crystalline powder