Tisk…
Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: C.I. 42655
27815-100G-F 27815-25G-F
SIAL27815-100G-FEA 11830 CZK
SIAL27815-100G-F SIAL27815-25G-F
Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Coomassie Brilliant Blue G-250
Vzorec: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Hustota: >1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078482
CAS číslo: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4