Tisk…
Coomassie® Brilliant Blue G-250, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: C.I. 42655
191480050 191480250 191481000 191485000
ACRO191480050EA 942 CZK
ACRO191480050 ACRO191480250 ACRO191481000 ACRO191485000
Coomassie® Brilliant Blue G-250, pure
Coomassie Brilliant Blue G-250
Vzorec: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Bod tání: >100 °C
Hustota: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078482
CAS číslo: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h)
HPLC ≥80 %
UV Lambda max 608 to 618 nm (in 50:50 IMS:H2O)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.95 to 1.15
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥350 (at lambda max.)