Tisk…
Hydroxid amonný 7 M in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H30382.AE H30382.AU
H30382.AEEA 3710 CZK
H30382.AE H30382.AU
Hydroxid amonný 7 M in methanol
Amoniak
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 14°(57°F) MDL No.: MFCD00011418
Vzorec: NH₃
MW: 17.03
Bod varu: -33
Bod tání: -77
Hustota: 0.779
Bod vzplanutí: 14 °C (57 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011418
CAS číslo: 7664-41-7
EINECS: 231-635-3
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 14,492