Tisk…
Hydroxid amonný 2 M in methanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368391000 368398000
368391000.EA 3540 CZK
368391000. 368398000.
Hydroxid amonný 2 M in methanol, AcroSeal®
Amoniak
Vzorec: NH₃
MW: 17.03
Bod varu: -33
Bod tání: -77
Hustota: 0.787 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011418
CAS číslo: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 1992
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00492
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.3 %
Strength 1.90 to 2.20 M