Tisk…
Hydroxid amonný 2 M in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27080.AUEA 9610 CZK
H27080.AU H27080.AE
Hydroxid amonný 2 M in methanol
Amoniak
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) MDL No.: MFCD00011418
Vzorec: NH₃
Hustota: 0,787
Bod vzplanutí: 6 °C (43 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011418
CAS číslo: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,492